F2637
Ficoll® 400
BioXtra, for molecular biology, lyophilized powder
Szinonimák:
Polysucrose 400, Ficoll 400
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
non-animal source
Minőségi szint
grade
Molecular Biology
for molecular biology
termékcsalád
BioXtra
Forma
lyophilized powder
idegen aktivitás
DNase (Exonuclease), NICKase (Endonuclease), RNase and Protease, none detected
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Alkalmazás
- hybridization experiments to reduce non-specific binding of labeled probes to the membrane
- preparation of DNA loading buffer (15% Ficoll®, 0.25% bromophenol blue and 0.25% xylene cyanol FF
- separation of cells with similar density but different size (PBMC from human peripheral blood, bone marrow and umbilical cord blood)
- producing density gradients to separate subcellular components
- vitrification of cell and tissue samples.
- to compare the effect of different perfusates on Hypoxic pulmonary vasoconstriction (HPV).
Tulajdonságok és előnyök
- free from DNases, RNases, phosphatases and proteases
- preserves functional and morphological integrity of the separated cells
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.
A centrifugálás lehetővé teszi a részecskék üledékképződéssel történő szétválasztását. Ismerje meg, hogyan lehet a részecskéket centrifugával szétválasztani, és hogyan lehet a Stokes-törvényt használni az ülepedési sebesség kiszámításához.
Protocols
A Ficoll 400® egy nagy hidrofilitású és vízoldékonyságú, nem ionos polimer, amely alkalmas különböző biológiai alkalmazásokhoz.
Ficoll 400® is a non-ionic polymer with high hydrophilicity and water solubility, suitable for various biological applications.
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
Ismerje meg a Northern és Southern blotting alapjait, a makromolekulák membrántartókra történő átvitelének protokolljaival és alkalmazásaival.