Fontos dokumentumok
D9268
Diatrizoic acid
≥98% purity, powder
Szinonimák:
Amidotrizoic Acid, NSC 262168
About This Item
Javasolt termékek
product name
Diatrizoic acid, Iodine-containing contrast agent
Minőségi szint
form
powder
összetétel
Water (by Karl Fischer): ≤ 7.1%
koncentráció
≥98.0% AgNO3
technika/technikák
titration: suitable
szín
white to off-white
oldhatóság
1 M NH4OH: 100 mg/mL, colorless
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CC(=O)Nc1c(I)c(NC(C)=O)c(I)c(C(O)=O)c1I
InChI
1S/C11H9I3N2O4/c1-3(17)15-9-6(12)5(11(19)20)7(13)10(8(9)14)16-4(2)18/h1-2H3,(H,15,17)(H,16,18)(H,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YVPYQUNUQOZFHG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3