P4957
Poly-ʟ-Ornithine
synthetic, mol wt 30,000-70,000, liquid, 0.01%, suitable for cell culture
About This Item
Javasolt termékek
product name
Poly-L-ornithine solution, mol wt 30,000-70,000, 0.01%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
termékcsalád
BioReagent
form
solution
molekulatömeg
30,000-70,000
kiszerelés
pkg of 50 mL
koncentráció
0.01%
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
felület bevonatolás
4 μg/cm2
szennyeződések
endotoxin, tested
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Br.NCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.BrH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWRQMKDBBHFVIZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Cikkek
Discover L-ornithine, an important amino acid supplement, explore how L-ornithine is used in CHO and iPSC culture, and discover how poly-L-ornithine is used to enhance cell attachment.
Poly-Lysine enhances cell binding with positively-charged surface ions, optimizing electrostatic interaction on culture surfaces for increased cell attachment.
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.
Protocols
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.