Merck
E1388
Sigma-Aldrich
β-Endothelial Cell Growth Factor human
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
ECGS, β-ECGF
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.77
product name
β-Endothelial Cell Growth Factor human, β-ECGF, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
hatékonyság
0.03-0.3 ng/mL ED50/EC50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
predicted mol wt ~17 kDa
kiszerelés
pkg of 25 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles (Do not store in a frost-free freezer.)
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤1.0 EU/μg protein Endotoxin level (LAL test)
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... VEGFB(7423)
Általános leírás
The β-endothelial cell growth factor (b-ECGF) gene encodes an angiogenic factor, and is mapped to human chromosome 11q13.1. Recombinant, human b-endothelial cell growth factor (b-ECGF) is a 14 amino acid N-terminal extension of acidic fibroblast growth factor. It is expressed in Escherichia coli. The 154 amino acid recombinant protein, generated after removal of the initiation methionine, has a predicted molecular mass of about 17 kDa.
Alkalmazás
β-Endothelial Cell Growth Factor human has been used:
  • in cell death assay
  • in endothelial cell culture
  • in human umbilical vascular endothelial cell (HUVEC) culture
Biokémiai/fiziológiai hatások
β-Endothelial cell growth factor (β-ECGF) is a potent endothelial cell mitogen and its mitogenic activity is potentiated by heparin. β-ECGF stimulates the growth of quiescent HUVEC cells in culture. β-ECGF is associated with lipid and glucose metabolism. This growth factor induces neovascularization in disease conditions. Upregulation of β-ECGF is observed in diabetic retinopathy, and polycystic ovary syndrome. It is also associated with tumor proliferation and invasion. β-ECGF increases fatty acid transport proteins expression to improve endothelial mediated lipid transpor.
Egyéb megjegyzések
14 amino acid, N-terminal extended form of human FGF-acidic.
Fizikai forma
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in 10 mM MOPS, 50 mM ammonium sulfate, 0.2 mM DTT, and 0.2 mM EDTA, pH 7.2, containing 50 μg bovine serum albumin per 1 μg cytokine.
Analízis megjegyzés
The proliferative activity is tested in culture by using quiescent NR6R-3T3 fibroblasts.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Plasma vascular endothelial growth factor B levels are increased in patients with newly diagnosed type 2 diabetes mellitus and associated with the first phase of glucose-stimulated insulin secretion function of beta-cell
Wu J, et al.
Journal of Endocrinological Investigation, 40(11), 1219-1226 (2017)
Autologous cell lines from circulating colon cancer cells captured from sequential liquid biopsies as model to study therapy-driven tumor changes
Soler A, et al.
Scientific reports, 8(1), 15931-15931 (2018)
Vascular endothelial growth factor B and its signaling
Lal N, et al.
Frontiers in cardiovascular medicine, 5(18), 39-39 (2018)
Bioinformatics analyses of the role of vascular endothelial growth factor in patients with non-small cell lung cancer
Wang Y, et al.
PLoS ONE, 10(9), e0139285-e0139285 (2015)
Chuan-Rong Zhao et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 19(2), e2204694-e2204694 (2022-11-21)
Disturbed blood flow induces endothelial pro-inflammatory responses that promote atherogenesis. Nanoparticle-based therapeutics aimed at treating endothelial inflammation in vasculature where disturbed flow occurs may provide a promising avenue to prevent atherosclerosis. By using a vertical-step flow apparatus and a microfluidic