Fontos dokumentumok
525200-M
Sigma-Aldrich
Phospholipase D, Streptomyces chromofuscus
Szinonimák:
Phospholipase D, Streptomyces chromofuscus, PLD
About This Item
CAS-szám:
Enzyme Commission szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.54
form
lyophilized solid
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥50 units/mg dry wt.
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
szín
brownish
oldhatóság
10 mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.05% BSA, and 0.1% (w/v) TRITON X-100: 1 mg/mL
idegen aktivitás
Aatalase, glucose oxidase, none detected
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Native phospholipase D from Streptomyces chromofuscus. Catalyzes the hydrolysis of lecithin to phosphatidic acid and choline. Coupled with choline oxidase, it can also be used for the determination of phospholipids in serum.
Native phospholipase D from Streptomyces chromofuscus. Catalyzes the hydrolysis of lecithin to phosphatidic acid and choline; coupled with choline oxidase, it can be used for the determination of phospholipids in serum.
Figyelmeztetés
Toxicity: Harmful (C)
Egység definíció
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1 µmol of phosphatidylcholine per min at 37°C, pH 8.0.
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C) for long-term storage or refrigerate (4°C) for short-term storage. Stock solutions are stable for up to 6 months at 4°C or for up to 1 year at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Kurz, T., et al. 1993. Circ. Res. 72, 701.
Natarajan, V., and Garcia, J.G. 1993. J. Lab. Clin. Med. 121, 337.
Yamamoto, I., et al. 1993. Biochim. Biophys. Acta1145, 293.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3