Fontos dokumentumok
P8398
Phospholipase D from cabbage
Type IV, lyophilized powder, ≥100 units/mg solid
Szinonimák:
Lecithinase D, Phosphatidylcholine phosphatidohydrolase, Phospholipase D from white cabbage
About This Item
Javasolt termékek
típus
Type IV
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥100 units/mg solid
összetétel
Protein, ~25%
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Analízis megjegyzés
Gátló
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)