Merck
P5514
Sigma-Aldrich
Pyrilamine maleate salt
Szinonimák:
Mepyramine maleate salt, N-(4-Methoxyphenyl)methyl-N′,N′-dimethyl-N-(2-pyridinyl)-1,2-ethanediamine maleate salt
Méret kiválasztása
5 G
22 900,00 Ft
25 G
44 500,00 Ft
100 G
65 600,00 Ft
22 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
22 900,00 Ft
25 G
44 500,00 Ft
100 G
65 600,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H23N3O · C4H4O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
401.46
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
22 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Forma
powder
Minőségi szint
kezdeményező
Watson
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.COc1ccc(CN(CCN(C)C)c2ccccn2)cc1
InChI
1S/C17H23N3O.C4H4O4/c1-19(2)12-13-20(17-6-4-5-11-18-17)14-15-7-9-16(21-3)10-8-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-11H,12-14H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JXYWFNAQESKDNC-BTJKTKAUSA-N
Géninformáció
human ... HRH1(3269)
Alkalmazás
Pyrilamine maleate salt has been used:
  • to treat Cassiopea sp. as H1 receptor antagonist[1]
  • to intraperitoneally inject mice to prevent the release of endogenous histamine[2]
  • in membrane binding assay to determine the Ki values and in the comparative inhibitory concentration (IC50) studies by whole-cell patch clamp technique[3]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Pyrilamine maleate is a H1 histamine receptor antagonist. Pyrilamine maleate induces sleep in vertebrates. In Cassiopea, it induces concentration dependent dormancy.[1]
Tulajdonságok és előnyök
This compound is featured on the Histamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Watson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
S Y Yeh
Synapse (New York, N.Y.), 32(4), 301-311 (1999-05-20)
Various effects of chlorpheniramine (CPA), diphenhydramine (DIPH), tripelennamine (TRIP), and pyrilamine (PYRI) on fenfluramine (FEN)-induced depletion of serotonin in the brain of rats were observed to be dependent on body temperature. Levels of 5-HT and 5-HIAA in the frontal cortex
The jellyfish Cassiopea exhibits a sleep-like state
Nath RD, et al.
Current Biology, 27(19), 2984-2990 (2017)
Evaluating Vascular Hyperpermeability-inducing Agents in the Skin with the Miles Assay
Brash JT, et al.
Journal of Visualized Experiments, 27(136), e57524-e57524 (2018)
Physical and biological properties of pyrilamine.
T J Haley
Journal of pharmaceutical sciences, 72(1), 3-12 (1983-01-01)
The [3H] dofetilide binding assay is a predictive screening tool for hERG blockade and proarrhythmia: Comparison of intact cell and membrane preparations and effects of altering [K+] o
Diaz GJ, et al.
Journal of Pharmacological and Toxicological Methods, 50(3), 187-199 (2004)