Minőségi szint
kezdeményező
GlaxoSmithKline
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN\C(NC#N)=N\CCSCc1nc[nH]c1C
InChI
1S/C10H16N6S/c1-8-9(16-7-15-8)5-17-4-3-13-10(12-2)14-6-11/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,12,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AQIXAKUUQRKLND-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ABCB1(5243) , CYP1A2(1544) , CYP3A4(1576) , HRH2(3274) , SLC9A2(6549) , SLC9A5(6553)
mouse ... Abcb1a(18671) , Abcb1b(18669)
rat ... Slc9a1(24782) , Slc9a3(24784) , Slc9a5(192215)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox