Fontos dokumentumok
G8634
Guanosine 5′-[γ-thio]triphosphate tetralithium salt
≥90% (contains < 10% GDP, HPLC), powder
Szinonimák:
GTPγS tetralithium salt, GTP-γ-S-Li4, Guanosine 5′-O-(3-thiotriphosphate) tetralithium salt
Teszt
≥90% (contains < 10% GDP, HPLC)
Forma
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: ≥75 mg/mL (Solutions are very unstable; prepare immediately prior to use.)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=S)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O13P3S.4Li/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(26-9)1-25-29(19,20)27-30(21,22)28-31(23,24)32;;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,19,20)(H,21,22)(H2,23,24,32)(H3,11,13,14,18);;;;/q;4*+1/p-4/t3-,5-,6-,9-;;;;/m1..../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AMQXJFWJOAWCPV-ZVQJTLEUSA-J
Alkalmazás
- as a component of lysis buffer
- in oocyte and mammalian cell patch-clamp experiments to keep the G proteins in a constantly active state
- to couple with G- protein α, to study its effect on kinase activity
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.