Fontos dokumentumok
12060
Benzalkonium chloride
≥95.0% ((calculated on dry substance), T)
Szinonimák:
Alkylbenzyldimethylammonium chloride, Alkyldimethylbenzylammonium chloride
About This Item
Javasolt termékek
leírás
cationic
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% ((calculated on dry substance), T)
form
semisolid
összetétel
benzyldimethyldodecylammonium chloride, ~70% (Purity (HPLC Area %))
benzyldimethyltetradecylammonium chloride, ~30% (HPLC Minor Component (Area %))
szennyeződések
≤10% water
izzítási maradék
≤0.1% (as SO4)
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TTZLKXKJIMOHHG-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- Modifier for montmorillonite clay, enabling the synthesis of eco-friendly and proficient heterogeneous nano-catalysts for green synthesis of 5-substituted 1H-tetrazoles
- Precursor for the synthesis of alkaline ionic liquids, which have been employed as supported ionic liquid catalysts (SILCAs)
- Catalyst in the synthesis of functionalized quinoxalines in water
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)