Fontos dokumentumok
P5482
L-Phenylalanine
98.5-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
Szinonimák:
(S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-Phenylalanine, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
biológiai forrás
non-animal source
Minőségi szint
Ügynökség
meets EP testing specifications
meets JP testing specifications
meets USP testing specifications
termékcsalád
BioXtra
Teszt
98.5-101.0%
Forma
powder
minőség
meets EP, JP, USP testing specifications
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
szín
white
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
1 M HCl: 50 mg/mL
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.