Fontos dokumentumok
1.07256
Millipore
L-Phenylalanine
for biochemistry
Szinonimák:
L-Phenylalanine, Phe, 2-Amino-3-phenylpropionic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H11NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
165.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
EC index szám:
200-568-1
NACRES:
NA.21
gőznyomás
<1 Pa ( 25 °C)
Minőségi szint
Forma
solid
pH
5.4-6.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
275-283 °C (decomposition)
oldhatóság
27 g/L
sűrűség
1.34 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
580 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[N+H3]C(Cc1ccccc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance): 99.0 - 101.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Identity (specific rotation): passes test
Appearance: white to almost white, crystalline powder
Appearance of solution (50 g/l, hydrochloric acid 1 mol/l): clear and colorless
Spec. rotation (α 20/D, 20 g/l, water, calc. on dried substance): -33,0 to -35,5
Chloride (Cl): ≤ 200 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 300 ppm
Al (Aluminium): ≤ 5 ppm
As (Arsenic): ≤ 5 ppm
Ca (Calcium): ≤ 10 ppm
Co (Cobalt): ≤ 5 ppm
Fe (Iron): ≤ 5 ppm
K (Potassium): ≤ 5 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 5 ppm
Na (Sodium): ≤ 50 ppm
Zn (Zinc): ≤ 5 ppm
Ninhydrin-positive substances (LC)(any ninhydrin-positive impurity): ≤ 0.2 %
Ninhydrin-positive substances (LC) (ammonium (570 nm)): ≤ 0.02 %
Ninhydrin-positive substances (LC)(total impurities): ≤ 0.5 %
Loss on drying (105 °C; 3 h): ≤ 0.3 %
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1