P4474
Phosphate buffered saline
liquid, pH 7.4, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
Phosphate buffered saline, PBS
About This Item
Javasolt termékek
product name
Phosphate buffered saline, pH 7.4, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
sterilitás
sterile-filtered
Minőségi szint
form
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
Endotoxin, tested
pH
7.4
Általános leírás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Cikkek
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.