V0513
L-Valine
98.5-101.0%, suitable for cell culture, non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications
Szinonimák:
(S)-α-Aminoisovaleric acid, L-2-Amino-3-methylbutanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
product name
L-Valine, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
biológiai forrás
non-animal source
Minőségi szint
Ügynökség
USP/NF
meets EP testing specifications
meets JP testing specifications
meets USP testing specifications
Teszt
98.5-101.0%
form
powder
minőség
meets EP, JP, USP testing specifications
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
szín
white
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 25 mg/mL
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
CC(C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1