105477
Sodium pyruvate
EMPROVE® ESSENTIAL
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
α-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropanoic acid sodium salt, Pyruvic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Forma
solid
kiszerelés
pkg of pkg of 250g (1054770250)
pkg of 1kg (1054771000)
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Jogi információk
helyettesítve
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1