Fontos dokumentumok
G4502
Sodium glyoxylate monohydrate
≥93%
Szinonimák:
Glyoxylic acid sodium salt monohydrate, Oxoethanoic acid sodium salt
Teszt
≥93%
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[O-]C(=O)C=O
InChI
1S/C2H2O3.Na.H2O/c3-1-2(4)5;;/h1H,(H,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VPWPWKBHCGJTTQ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- Proteomic characterisation of polyethylene terephthalate and monomer degradation by Ideonella sakaiensis.: This paper details the degradation of polyethylene terephthalate and its monomers, highlighting the role of sodium glyoxylate monohydrate as a byproduct in biodegradable polymer production and its implications for environmental sustainability (Poulsen & Nielsen, 2023, Poulsen & Nielsen, 2023).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)