Fontos dokumentumok
L4388
Calcium L-lactate hydrate
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
(S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid hemicalcium salt, L-Lactic acid hemicalcium salt, Sarcolactic acid hemicalcium salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥85%
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.C[C@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/2C3H6O3.Ca.H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-;;/m00../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MDAVASCOAJMZHZ-NVKWYWNSSA-L
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?