Merck
H8627
Sigma-Aldrich
Hydroxyurea
98% (elemental analysis), powder, RNR inhibitor
Szinonimák:
Hydroxycarbamide
Méret kiválasztása
1 G
15 300,00 Ft
5 G
48 800,00 Ft
10 G
90 500,00 Ft
25 G
168 000,00 Ft
100 G
531 000,00 Ft
15 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 G
15 300,00 Ft
5 G
48 800,00 Ft
10 G
90 500,00 Ft
25 G
168 000,00 Ft
100 G
531 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
NH2CONHOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
76.05
Beilstein:
1741548
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
15 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Terméknév
Hydroxyurea, 98%, powder
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
powder
szín
white
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC(=O)NO
InChI
1S/CH4N2O2/c2-1(4)3-5/h5H,(H3,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VSNHCAURESNICA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Hydroxyurea is a hydroxylated analog of urea. It is beneficial in increasing fetal hemoglobin (HbF) levels, which in turn reduces the frequency of severe crises and the need for blood transfusions in sickle cell anemia patients. Hydroxyurea exhibits cell-cycle specificity for the S phase, leading to cell arrest at G1 to S.[1] This non-alkylating S phase-specific myelosuppressive agent has a mechanism of action that is not specific to platelets.[2]
Alkalmazás
Hydroxyurea has been used:
  • for cell cycle synchronization in MCF-7 human breast carcinoma cells,[3] Schizosaccharomyces pombe,[4] primary root of seedling[5]
  • as a drug for treating the parasite Leishmania mexicana in cell viability and cell cycle assay[6]
  • as an inhibitor in the cell adhesion and motility assay in Caki control and CD9 knockdown cells[7]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Anti-neoplastic. Inactivates ribonucleoside reductase by forming a free radical nitroxide that binds a tyrosyl free radical in the active site of the enzyme. This blocks the synthesis of deoxynucleotides, which inhibits DNA synthesis and induces synchronization or cell death in S-phase.
Tulajdonságok és előnyök
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Muta. 1B - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The utility of tetraspanin CD9 as a biomarker for metastatic clear cell renal cell carcinoma
Garner JM, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 471(1), 21-25 (2016)
Protein tyrosine nitration in the cell cycle
Jia M, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 413(2), 270-276 (2011)
Activity of hydroxyurea against Leishmania mexicana
Martinez-Rojano H, et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 52(10), 3642-3647 (2008)
Flow cytometric chromosome sorting in plants: the next generation
Vrana J, et al.
Methods, 57(3), 331-337 (2012)
Hydroxyurea Toxicity
Jinna S and Khandhar PB
StatPearls [Internet] (2019)
Cikkek
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.