Merck
N0912
Sigma-Aldrich
NAEPA
≥98 (TLC), solid
Szinonimák:
(Z)-N-[2-(Phosphonooxy)ethyl]-9-octadecenamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H40NO5P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
405.51
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
solid
szín
white
mp
75.8-84.0 °C
oldhatóság
DMSO: soluble 28 mg/mL
H2O: soluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)NCCOP(O)(O)=O
InChI
1S/C20H40NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)21-18-19-26-27(23,24)25/h9-10H,2-8,11-19H2,1H3,(H,21,22)(H2,23,24,25)/b10-9+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BCSUWOZFWWBYSX-MDZDMXLPSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Selective lysophosphatidic acid-1 (LPA1) receptor agonist; LPA mimetic
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
David B Banks et al.
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 38(5), 857-868 (2017-04-28)
The blood-brain barrier is a microvascular network that (1) provides neuroprotection from metabolic and environmental toxins and (2) limits the delivery of therapeutics to the central nervous system (CNS). The ATP-binding cassette transporter P-glycoprotein contributes to the latter by actively
Izabela Woclawek-Potocka et al.
Experimental biology and medicine (Maywood, N.J.), 234(8), 986-993 (2009-06-06)
Lysophosphatidic acid (LPA) has been shown to be a potent modulator of prostaglandin (PG) secretion during the luteal phase of the estrous cycle in the bovine endometrium in vivo. The aims of the present study were to determine the cell