487928
Nocodazole
≥99% (HPLC), solid, microtuble inhibitor, Calbiochem
Szinonimák:
Nocodazole, R17934, Methyl-[5-(2-thienylcarbonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-carbamate
About This Item
Javasolt termékek
product name
Nocodazole, Inhibitor of mitosis.
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
pale yellow
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
InChI
1S/C14H11N3O3S/c1-20-14(19)17-13-15-9-5-4-8(7-10(9)16-13)12(18)11-3-2-6-21-11/h2-7H,1H3,(H2,15,16,17,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KYRVNWMVYQXFEU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Promotes tubulin depolymerization
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Bunz, F., et al. 1998. Science 282, 1497.
Fleischman, L.F., et al. 1993. Oncogene8, 771.
Pomies, P., and Block, M.R. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.189, 1429.
Rennison, M.E., et al. 1992. J. Cell Sci. 102, 239.
Thyberg, J., and Moskalewski, S. 1992. J. Cell Sci.103, 1167.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Muta. 2 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3