Fontos dokumentumok
F7378
Fluorescein diacetate
Powder
Szinonimák:
3,6-Diacetoxyfluoran, Di-O-acetylfluorescein
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Fluorescein diacetate, used as cell viability stain
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
titration: suitable
szín
white to faint yellow
mp
200-203 °C (lit.)
oldhatóság
acetone: 25 mg/mL
ε (extinkciós együttható)
≥86000 at 488-494 nm in 0.1 M NaOH
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C24H16O7/c1-13(25)28-15-7-9-19-21(11-15)30-22-12-16(29-14(2)26)8-10-20(22)24(19)18-6-4-3-5-17(18)23(27)31-24/h3-12H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CHADEQDQBURGHL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Szubsztrátok
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.