Fontos dokumentumok
P1784
Pentoxifylline
solid
Szinonimák:
3,7-Dimethyl-1-(5-oxohexyl)xanthine, Trental
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
Minőségi szint
szín
white
oldhatóság
H2O: ≥43 mg/mL, colorless to almost colorless
kezdeményező
Sanofi Aventis
SMILES string
CN1C=NC2C1C(=O)N(CCCCC(C)=O)C(=O)N2C
InChI
1S/C13H20N4O3/c1-9(18)6-4-5-7-17-12(19)10-11(14-8-15(10)2)16(3)13(17)20/h8,10-11H,4-7H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MQGNNJQTNFHNHK-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADORA2B(136) , LITAF(9516) , PDE4B(5142) , TNF(7124)
rat ... Tnf(24835)
Alkalmazás
- used in the combinatorial treatment with itraconazole for paracoccidioidomycosis (PCM)
- to treat harvested sperms to check the effect of ′pentoxifylline exposed sperms′ in the contribution of embryonic growth
- to intrathecally inject female and male mice to investigate whether astrocytes and microglia could be causally involved in the maintenance of pain-like behaviour
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Lact.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.