D0260
N6,2′-O-Dibutyryladenosine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt
≥97% (HPLC), powder
Szinonimák:
Bucladesine sodium salt, Dibutyryl cAMP sodium salt, Dibutyryl cyclic-AMP sodium salt
Teszt
≥97% (HPLC)
form
powder
szennyeződések
≤0.5% cyclic AMP and 2′-O-monobutyryl-cyclic AMP
≤3% N6-monobutyryl-cyclic AMP
szín
white
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].CCCC(=O)Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3OC(=O)CCC
InChI
1S/C18H24N5O8P.Na/c1-3-5-11(24)22-16-13-17(20-8-19-16)23(9-21-13)18-15(30-12(25)6-4-2)14-10(29-18)7-28-32(26,27)31-14;/h8-10,14-15,18H,3-7H2,1-2H3,(H,26,27)(H,19,20,22,24);/q;+1/p-1/t10-,14-,15-,18-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KRBZRVBLIUDQNG-JBVYASIDSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- as a medium supplement for neural crest stem cells (NCSCs) differentiation
- as a component of thawing medium for cryopreserved human iPSC (induced pluripotent stem cell)-derived neurons
- in serum-free Dulbecco′s modified eagle′s medium (DMEM) to induce astrocyte differentiation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Vigyázat
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.