Fontos dokumentumok
G5889
L-Glutamic acid monosodium salt hydrate
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99%
Szinonimák:
(S)-2-Aminopentanedioic acid, L-Glutamic acid monosodium salt, Glu, MSG, Monosodium glutamate
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
szín
white to off-white
mp
163 °C
InChI
1S/C5H9NO4.Na.H2O.H/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JYDGDQPVBSBYRT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to prepare glutamate stock solution in HEPES-buffered saline (HBS) for glutamate perfusions
- as a component in YNG (yeast nitrogen base glutamate) medium
- used to treat HT22 hippocampal cells to study its effects on cell viability and to examine the expression of molecules related to apoptotic cell death
- as a component of fresh media to culture neurons and to assess glutamate uptake
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)