Fontos dokumentumok
O5500
Osmium tetroxide
Sealed ampule.
Szinonimák:
Osmium(VIII)-oxide, ‘Osmic acid’
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
8.8 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
7 mmHg ( 20 °C)
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
bp
130 °C (lit.)
mp
39.5-41 °C (lit.)
SMILES string
O=[Os](=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1