S1888
Sucrose
≥99.5% (GC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Szinonimák:
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside, D(+)-Saccharose, Sugar
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
sugar cane
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥99.5% (GC)
form
crystals
technika/technikák
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤5 ppm heavy metals (as lead)
szín
white
hasznos pH-tartomány
5.5-7 (25 °C, 342 g/L)
mp
185-187 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 500 mg/mL
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1