Fontos dokumentumok
G5882
Glutaraldehyde solution
Grade I, 25% in H2O, specially purified for use as an electron microscopy fixative
Szinonimák:
Glutaric dialdehyde solution, Pentane-1,5-dial
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
típus
Grade I
Forma
liquid
koncentráció
25% in H2O
technika/technikák
electron microscopy: suitable (fixative)
electron microscopy: suitable
szín
colorless
hasznos pH-tartomány
2.9
mp
-10 °C ((14 °F ))
oldhatóság
water: soluble at 20 °C
alkalmazás(ok)
cell analysis
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Glutaraldehyde efficiently crosslinks amine and hydrazine derivatives to proteins and other amine-containing polymers. Notably, it has been used in certain reactions to directly couple biotin hydrazides to nucleic acids, suggesting potential applications in conjugating fluorescent hydrazides and hydroxylamines to DNA. In histology studies, Glutaraldehyde is employed to preserve tissue sections, preparing them for closer examination.
Alkalmazás
- to fix the blood samples for scanning electron microscopy (SEM)
- to fix scaffold pieces for SEM analysis
- in drug treatments to treat K562 (leukemia) cells to permanently cross-link cell components
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Versatile and adaptable for wide variety of research applications
- Ready-made solution reduces the need for preparation time
Egyéb megjegyzések
összehasonlítható termékek
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.