Fontos dokumentumok
H4272
Hyaluronidase from bovine testes
Type IV-S, powder, suitable for mouse embryo cell culture, 750-3000 units/mg solid
Szinonimák:
Hyaluronate 4-glycanohydrolase, Hyaluronoglucosaminidase
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
aseptically processed
Minőségi szint
típus
Type IV-S
form
powder
specifikus aktivitás
750-3000 units/mg solid
molekulatömeg
~55 kDa (four subunits of 14 kDa each)
összetétel
Protein, 80-105% biuret
technika/technikák
cell culture | embryo: suitable
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Gonadotropins are used to superovulate 20 female mice. The mice are then mated and preimplantation stage embryos are retrieved and counted. The embryos are treated with hyaluronidase until the cumulus mass is dissociated from the embryos. The embryos are cultured, viewed daily and progress of the embryos is recorded.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture
Egér embrió táptalajok és embrió validált reagensek transzgenikus egér embriók tenyésztéséhez
Protocols
To measure hyaluronidase activity, a turbidimetric determination assay is used at 600 nm. One unit of hyaluronidase activity will cause a change in absorbance of 0.330 per minute at pH 5.35 at 37 °C.