Merck
P1380
Sigma-Aldrich
L-Proline β-naphthylamide hydrochloride
≥99%, suitable for ligand binding assays
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H16N2O · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
276.76
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
product name
L-Proline β-naphthylamide hydrochloride, ≥99%
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
powder
technika/technikák
ligand binding assay: suitable
szín
white to off-white
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.O=C(Nc1ccc2ccccc2c1)[C@@H]3CCCN3
InChI
1S/C15H16N2O.ClH/c18-15(14-6-3-9-16-14)17-13-8-7-11-4-1-2-5-12(11)10-13;/h1-2,4-5,7-8,10,14,16H,3,6,9H2,(H,17,18);1H/t14-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UKXYCTFKKXKIPY-UQKRIMTDSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
L-Proline β-naphthylamide is a substrate used for testing enzyme activity.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Dokumentumtár megtekintése
Michael Kosoy et al.
Journal of clinical microbiology, 46(2), 772-775 (2007-12-14)
Three strains of a novel Bartonella species (Bartonella tamiae) were isolated from human patients from Thailand. Sequence analysis of six chromosomal regions (16S rRNA, gltA, groEL, ftsZ, rpoB, and the intergenic spacer region) and phenotypical analysis supported the similarity of