P5891
L-Pyroglutamic acid 2-naphthylamide
≥99% (TLC), suitable for ligand binding assays
Szinonimák:
L-Pyroglutamic acid β-naphthylamide, L-Pyrrolidonyl-β-naphthylamide, N1-(2-Naphthyl)-L-pyroglutamic acid, PYR
About This Item
Javasolt termékek
product name
L-Pyroglutamic acid 2-naphthylamide, ≥99% (TLC)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (TLC)
form
powder
technika/technikák
ligand binding assay: suitable
szín
white to off-white
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1CC[C@H](N1)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C15H14N2O2/c18-14-8-7-13(17-14)15(19)16-12-6-5-10-3-1-2-4-11(10)9-12/h1-6,9,13H,7-8H2,(H,16,19)(H,17,18)/t13-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BZEPQNMASTUAMY-ZDUSSCGKSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3