G6152
D-(+)-Glucose
suitable for mouse embryo cell culture, ≥99.5% (GC)
Szinonimák:
Dextrose
Teszt
≥99.5% (GC)
form
powder
technika/technikák
cell culture | embryo: suitable
mp
150-152 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 2g + 15 mL, clear, colorless
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Géninformáció
human ... PYGM(5837)
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Elkészítési megjegyzés
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture
Egér embrió táptalajok és embrió validált reagensek transzgenikus egér embriók tenyésztéséhez