R9504
(−)-Riboflavin
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98%
Szinonimák:
Lactoflavin, Vitamin B2, Vitamin G
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Eremothecium ashbyii
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥98%
form
powder
molekulatömeg
Mw 376.36 g/mol
technika/technikák
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
szín
yellow to orange
mp
290 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
0.1 M NaOH: 10 mg/mL, clear, yellow to orange
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CC1=C(C)C=C(N(C[C@H](O)[C@@H]([C@H](O)CO)O)C(C2=N3)=NC(NC2=O)=O)C3=C1
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AUNGANRZJHBGPY-SCRDCRAPSA-N
Általános leírás
Riboflavin is an essential vitamin soluble in water. Milk and eggs are found to be its major sources. Riboflavin is usually bound to enzymes in all tissues. During riboflavin localization in plasma, it is bound to albumin and specific immunoglobulins.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Riboflavin's impact on cell culture systems for manufacturing proteins and monoclonal antibodies discussed.