Fontos dokumentumok
O4000
Oxythiamine chloride hydrochloride
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
5-(2-Hydroxyethyl)-3-(4-hydroxy-2-methyl-5-pyrimidinylmethyl)-4-methylthiazolium chloride
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
white to off-white
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(N1)=NC=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C1=O.Cl.[Cl-]
InChI
1S/C12H16N3O2S.2ClH/c1-8-11(3-4-16)18-7-15(8)6-10-5-13-9(2)14-12(10)17;;/h5,7,16H,3-4,6H2,1-2H3,(H,13,14,17);2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QHUYPZVMEJLSEB-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- as a reference standard for calibration curve generation in liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) for oxythiamine pyrophosphate (OTPP) quantification in red blood cells
- as a thiamine transport inhibitor in human mammary epithelial cells (HMEC) and breast cancer cell lines
- in the synthesis of oxythiamineH picrolonate salt
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?