Merck
SML2980
Sigma-Aldrich
G6PDi-1
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-([5-oxo-6H,7H,8H,9H-cyclohepta[d]pyrimidin-2-yl]amino)thiophene-2-carbonitrile
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H12N4OS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
284.34
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N#CC1=CC(NC2=NC=C3C(CCCCC3=N2)=O)=CS1
InChI
1S/C14H12N4OS/c15-6-10-5-9(8-20-10)17-14-16-7-11-12(18-14)3-1-2-4-13(11)19/h5,7-8H,1-4H2,(H,16,17,18)
Biokémiai/fiziológiai hatások
G6PDi-1 is a cell penetrant potent and selective nonsteroidal inhibitor of glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD). G6PDi-1 strongly depletes NADPH in lymphocytes. It decreases inflammatory cytokine response in macrophages, and suppresses respiratory burst in neutrophils.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jonathan M Ghergurovich et al.
Nature chemical biology, 16(7), 731-739 (2020-05-13)
Glucose is catabolized by two fundamental pathways, glycolysis to make ATP and the oxidative pentose phosphate pathway to make reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH). The first step of the oxidative pentose phosphate pathway is catalyzed by the enzyme glucose-6-phosphate