Fontos dokumentumok
L4146
Leptin human
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Szinonimák:
OB
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
sterilitás
sterile; 0.2 μm filtered
Teszt
≥97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
hatékonyság
≤3.0 ng/mL ED50/EC50
molekulatömeg
predicted mol wt ~16 kDa
szennyeződések
≤1.0 EU/μg endotoxin
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... LEP(3952)
Általános leírás
Alkalmazás
- to study the effect of leptin on ACAT1 (acyl-coenzyme A:cholesterol acyltransferase 1) expression and cholesterol efflux from primary cultured human macrophages
- to study the effect of leptin on expression of IGFBP2 (insulin growth factor binding protein 2) in skeletal muscle
- to study the effect of leptin on HLA-G (human leukocyte antigen G) expression in placental trophoblasts
- to study the effect of leptin on in vitro maturation, fertilization and development of horse oocytes after ICSI (intracytoplasmic sperm injection)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Human and mouse leptin share ~84% sequence identity.
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Lipid Induced Insulin Resistance