Fontos dokumentumok
A4638
Azathioprine
≥98%
Szinonimák:
6-(1-Methyl-4-nitroimidazol-5-yl)thiopurine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
powder
oldhatóság
1 M NH4OH: 20 mg/mL, clear to slightly hazy
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cn1cnc(c1Sc2ncnc3[nH]cnc23)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H7N7O2S/c1-15-4-14-7(16(17)18)9(15)19-8-5-6(11-2-10-5)12-3-13-8/h2-4H,1H3,(H,10,11,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LMEKQMALGUDUQG-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PPAT(5471)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3