Fontos dokumentumok
16490
Bromopyruvic acid
≥98.0%
Szinonimák:
3-Bromo-2-oxopropionic acid
Teszt
≥98.0%
Forma
(Powder or Crystals or Flakes)
mp
77-82 °C
oldhatóság
water: soluble 1 g/10 mL, clear to very slightly hazy, colorless
funkcionális csoport
bromo
carboxylic acid
ketone
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(=O)CBr
InChI
1S/C3H3BrO3/c4-1-2(5)3(6)7/h1H2,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PRRZDZJYSJLDBS-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.