Merck
SMB00294
Sigma-Aldrich
Thiamine mononitrate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
Thiamine nitrate, Vitamin B1 mononitrate, Vitamin B1 nitrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H17N5O4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
327.36
Beilstein:
3857790
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
white to off-white
mp
374-392 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[O-][N+]([O-])=O.CC1=NC=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C(N)=N1
InChI
1S/C12H17N4OS.NO3/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;2-1(3)4/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UIERGBJEBXXIGO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Thiamine mononitrate is a synthetic stable nitrate salt form of vitamin B1 that has been used for the preparation and assay of various multi-vitamin formulations and as an additive to foods to compensate for losses during processing.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1