Fontos dokumentumok
142158
1,3-Diphenylurea
98%
Szinonimák:
N,N′-Diphenylurea, Carbanilide
Teszt
98%
Forma
powder
bp
262 °C (lit.)
mp
239-241 °C (lit.)
oldhatóság
pyridine: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
funkcionális csoport
amine
SMILES string
O=C(Nc1ccccc1)Nc2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2O/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,14,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWEHVDNNLFDJLR-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Related Categories
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?