Fontos dokumentumok
O2875
Orotic acid potassium salt
≥98%
Szinonimák:
6-Carboxy-2,4-dihydroxypyrimidine, Uracil-6-carboxylic acid
Teszt
≥98%
form
powder
oldhatóság
1 M NaOH: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
SMILES string
[K+].[O-]C(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H4N2O4.K/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3;/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHBUISJCVRMTAZ-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 2