Fontos dokumentumok
U1752
Uridine 5′-monophosphate
≥98%
Szinonimák:
U 5′-P, UMP, Uridylic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
natural (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
powder
oldhatóság
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC1C(O)C(OC1COP(O)(O)=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H13N2O9P/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,10,12,15)(H2,16,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DJJCXFVJDGTHFX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
ZIC®-cHILIC is a densely bonded zwitterionic stationary phase with phosphorylcholine functional groups covalently attached to silica.
HILIC separation is an alternative that permits sensitive MS detection and without the use of ion-pair reagents.