Fontos dokumentumok
N3501
β-Nicotinamide mononucleotide
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
β-NMN, β-Nicotinamide ribose monophosphate, NMN, Nicotinamide ribotide, Nicotinamide-1-ium-1-β-D-ribofuranoside 5′-phosphate
Teszt
≥95% (HPLC)
≥95% (spectrophotometric assay)
Forma
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@H]1[C@@H](C)[C@@H](O[C@@H]1COP(O)([O-])=O)[n+]2cccc(c2)C(N)=O
InChI
1S/C13H19N2O6P/c1-8-9(2)13(21-11(8)7-20-22(17,18)19)15-5-3-4-10(6-15)12(14)16/h3-6,8-9,11,13H,7H2,1-2H3,(H3-,14,16,17,18,19)/t8-,9+,11+,13+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YYNOOWWEYJELSF-SEMCEJNYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)