Merck
O8402
Sigma-Aldrich
Orotic acid monohydrate
97%
Szinonimák:
2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyrimidinecarboxylic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H4N2O4 · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
174.11
Beilstein:
7604036
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
powder
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].OC(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H4N2O4.H2O/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3;/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11);1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YXUZGLGRBBHYFZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)