Fontos dokumentumok
C4255
Creatinine
anhydrous, ≥98%
Szinonimák:
2-Amino-1-methyl-2-imidazolin-4-one, 2-Imino-1-methylimidazolidin-4-one, 2-Imino-N-methylhydantoin
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
powder
mp
295 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CN1CC(=O)N=C1N
InChI
1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- A nitrogen donor building block to prepare nitrogen-containing heterocyclic derivatives.
- A reactant to synthesize donor-acceptor type carbon nitride copolymer, which is used as a photocatalyst in hydrogen production.
- A starting material to prepare creatol(2-amino-1,5-dihydro-5-hydroxy methylimidazol-4-one) via creatinine chloramine.
- A reactant to synthesize 3-substituted-3-hydroxyisatins by gold-catalyzed aldolization with various isatins.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
554.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
290 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)