Fontos dokumentumok
124737
Glycolic acid
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
Hydroxyacetic acid
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
form
solid
mp
75-80 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
funkcionális csoport
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES string
OCC(O)=O
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
>572.0 °F - (decomposition)
Lobbanási pont (C)
> 300 °C - (decomposition)
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?