Fontos dokumentumok
A6558
L-Aspartic acid potassium salt
≥98% (HPLC), suitable for ligand binding assays
Szinonimák:
Potassium L-aspartate
About This Item
Javasolt termékek
product name
L-Aspartic acid potassium salt, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
technika/technikák
ligand binding assay: suitable
szín
white
SMILES string
N[C@H](C([O-])=O)CC(O)=O.[K+]
InChI
1S/C4H7NO4.K/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TXXVQZSTAVIHFD-DKWTVANSSA-M
Alkalmazás
- to prepare perforated patch-clamp intracellular solution
- in serum glutamate–oxaloacetate transaminase (SGOT) assay
- as a component in an internal solution (IS) for mitoflash assay to detect mitochondrial flashes in permeabilized cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.