Fontos dokumentumok
N9003
4-Nitrophenyl N-acetyl-β-D-galactosaminide
≥98%
Szinonimák:
4-Nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranoside, p-Nitrophenyl N-acetyl-β-D-galactosaminide
Teszt
≥98%
Forma
powder
oldhatóság
DMF: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H18N2O8/c1-7(18)15-11-13(20)12(19)10(6-17)24-14(11)23-9-4-2-8(3-5-9)16(21)22/h2-5,10-14,17,19-20H,6H2,1H3,(H,15,18)/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OMRLTNCLYHKQCK-RKQHYHRCSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a synthetic substrate in the glycosyl hydrolase assay of Yersinia pseudotuberculosis protein
- as a substrate in -β-hexosaminidase assay in adenocarcinomic human alveolar basal epithelial cells A549
- as a substrate for N-acetyl-β-D-galactosaminidase assay in rat kidney tissue extracts
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)