Fontos dokumentumok
D8406
Anti -Dinitrophenyl antibody, Mouse monoclonal
IgE isotype, ~1 mg/mL, clone SPE-7, affinity purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-Dinitrophenyl, Anti Dnp Ige, Anti-DNP IGE - Monoclonal Anti-Dinitrophenyl antibody produced in mouse, Anti-Dnp Ige, Monoclonal Anti-DNP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
SPE-7, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
indirect ELISA: 0.05-0.1 μg/mL using using 0.5 μg/well DNP-BSA as the coating antigen and 1 μg/mL Monoclonal Anti-Mouse IgE, Peroxidase conjugate as the detector antibody.
izotípus
IgE
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
IgE gene is encoded on human chromosome 14. IgE is the least circulating antibody, but critical for eliciting hypersensitivity reaction against allergens.
Immunogén
Alkalmazás
Western Blotting (1 paper)
Monoclonal antidinitrophenyl specific mouse IgE has been used in degranulation of rat mast cells using microplate reader and fluorescence spectrophotometer.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)