Fontos dokumentumok
T6140
N-(p-Tosyl)-Gly-Pro-Lys 4-nitroanilide acetate salt
plasmin substrate, chromogenic, ≥98% (TLC), powder
Szinonimák:
N-Tosylglycyl-L-prolyl-L-lysine 4-nitroanilide acetate salt
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
N-(p-Tosyl)-Gly-Pro-Lys 4-nitroanilide acetate salt, plasmin substrate
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
oldhatóság
ethanol: 50 mg/mL, colorless to yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NCC(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)Nc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C26H34N6O7S.C2H4O2/c1-18-7-13-21(14-8-18)40(38,39)28-17-24(33)31-16-4-6-23(31)26(35)30-22(5-2-3-15-27)25(34)29-19-9-11-20(12-10-19)32(36)37;1-2(3)4/h7-14,22-23,28H,2-6,15-17,27H2,1H3,(H,29,34)(H,30,35);1H3,(H,3,4)/t22-,23-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KPGSNEYSJPIZCW-SJEIDVEUSA-N
Alkalmazás
- as a substrate for examining the amidolytic activity of aprE2, aprE5-41
- as a substrate for serine protease and fibrinogenolytic assays
- as a substrate for plasmin assay
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szubsztrátok
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?