Fontos dokumentumok
487052
Sigma-Aldrich
p-Nitrophenyl-N-acetyl-β-D-glucosaminide
≥ 99% (TLC), solid, N-acetyl-β-glucosaminidase substrate, Calbiochem®
Szinonimák:
p-Nitrophenyl-N-acetyl-β-D-glucosaminide, p-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H18N2O8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
342.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
p-Nitrophenyl-N-acetyl-β-D-glucosaminide, Useful substrate for rapid colorimetric assay of N-acetyl-β-glucosaminidase activity in human urine.
Minőségi szint
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
off-white
oldhatóság
0.1 M citrate buffer, pH 4.2: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C14H18N2O8/c1-7(18)15-11-13(20)12(19)10(6-17)24-14(11)23-9-4-2-8(3-5-9)16(21)22/h2-5,10-14,17,19-20H,6H2,1H3,(H,15,18)/t10-,11-,12-,13-,14-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OMRLTNCLYHKQCK-DHGKCCLASA-N
Általános leírás
Useful substrate for rapid colorimetric assay of N-acetyl-β-glucosaminidase activity in human urine.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Elkészítési megjegyzés
Heating (37°C) may be required to completely solubilize.
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Jung, K., and Becker, S. 1991. Biomed. Biochim. Acta50, 861.
Maruhn, D. 1976. Clin. Chim. Acta73, 453.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3